Acide 5-nitroisophtalique ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0520-25G N0520-500G
TCIAN0520-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAN0520-25G TCIAN0520-500G
Acide 5-nitroisophtalique ≥99.0% (par HPLC)
Acide 5-nitroisophtalique
Formule: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Point de fusion: 260…264 °C
Numéro MDL: MFCD00007254
Numéro CAS: 618-88-2
EINECS: 210-568-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85225b77c38e56d4f6293e1f7d9d9b1c01fc4469&vid=85225b77c38e56d4f6293e1f7d9d9b1c01fc4469&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité