Acide 5-hydroxyisophtalique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Hydroxyisophthalic acid
H0794-25G H0794-500G
TCIAH0794-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAH0794-25G TCIAH0794-500G
Acide 5-hydroxyisophtalique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-hydroxyisophtalique
Formule: C₈H₆O₅
MW: 182,13 g/mol
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 298…301 °C
Numéro MDL: MFCD00002515
Numéro CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27a84a66ad7e14f53648d107530540da4bb8703d&vid=27a84a66ad7e14f53648d107530540da4bb8703d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité