2-Fluoro-4-iodoaniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0417-25G F0417-5G
TCIAF0417-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAF0417-25G TCIAF0417-5G
2-Fluoro-4-iodoaniline ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52…54 °C
Numéro MDL: MFCD00011738
Numéro CAS: 29632-74-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18c6d4cb70029784381d1997881b8a21aff4f23d&vid=18c6d4cb70029784381d1997881b8a21aff4f23d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité