2,3-Difluoro-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-hydroxy-4-nitrobenzene
D2705-25G D2705-5G
TCIAD2705-25GEA 213 EUR InStock
TCIAD2705-25G TCIAD2705-5G
2,3-Difluoro-6-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,3-Difluoro-6-nitrophénol
Formule: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,09 g/mol
Point de fusion: 61 °C
Numéro MDL: MFCD00042255
Numéro CAS: 82419-26-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=182a8aff0d0abf52af1bfe3836b8e59742cb6284&vid=182a8aff0d0abf52af1bfe3836b8e59742cb6284&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité