4-Fluoro-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-hydroxy-3-nitrobenzene
F0367-25G F0367-5G
TCIAF0367-25GEA 102 EUR InStock
TCIAF0367-25G TCIAF0367-5G
4-Fluoro-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 74 °C
Numéro MDL: MFCD00042528
Numéro CAS: 394-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd692ab3cb86adf06f4f650699195d587a3bd8b&vid=9dd692ab3cb86adf06f4f650699195d587a3bd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Green to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 77.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité