4-Fluoro-2-méthoxyphénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0436-1G F0436-5G
TCIAF0436-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAF0436-1G TCIAF0436-5G
4-Fluoro-2-méthoxyphénol ≥97.0% (par GC)
4-Fluoro-2-méthoxyphénol
Formule: C₇H₇FO₂
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00070797
Numéro CAS: 450-93-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e2136ca9411eb18a818999ce3b8e673a666d7ed&vid=8e2136ca9411eb18a818999ce3b8e673a666d7ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité