4-Nitro-o-anisidine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0118-25G M0118-500G
TCIAM0118-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0118-25G TCIAM0118-500G
4-Nitro-o-anisidine ≥99.0% (par GC)
4-Nitro-o-anisidine
Formule: C₇H₈N₂O₃
Point d'ébullition: 364 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 139 °C
Densité: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007363
Numéro CAS: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fcf775a6cc96453acc5e96658cebd6b04e92ee2&vid=5fcf775a6cc96453acc5e96658cebd6b04e92ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité