4-Méthoxy-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M1257-25G M1257-5G
TCIAM1257-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAM1257-25G TCIAM1257-5G
4-Méthoxy-2-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthoxy-2-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Point de fusion: 78…80 °C
Densité: 1,497 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00024247
Numéro CAS: 1568-70-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0630edf1edc52847144128edc53695f3b81da8e&vid=c0630edf1edc52847144128edc53695f3b81da8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité