2-Méthoxy-4-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0892-25G N0892-5G
TCIAN0892-25GEA 190 EUR InStock
TCIAN0892-25G TCIAN0892-5G
2-Méthoxy-4-nitrophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthoxy-4-nitrophénol
Formule: C₇H₇NO₄
Point de fusion: 103…104 °C
Numéro MDL: MFCD00012143
Numéro CAS: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42bbf64a07179e730ee1d5ca5e2a4c61608d45a8&vid=42bbf64a07179e730ee1d5ca5e2a4c61608d45a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 105.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité