Chlorosélénobenzene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenylselenium chloride, Phenylselenenyl chloride, Chloroselenobenzene, Phenylselenyl chloride
P1091-25G P1091-5G
TCIAP1091-25GEA 215 EUR InStock
TCIAP1091-25G TCIAP1091-5G
Chlorosélénobenzene ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorosélénobenzene
Formule: (C₆H₅)SeCl
MW: 191,52 g/mol
Point d'ébullition: 95°C
Point de fusion: 61…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000478
Numéro CAS: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdf1a3f37291c48ae3f981a9a805585e94e47e43&vid=cdf1a3f37291c48ae3f981a9a805585e94e47e43&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 59.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité