Benzenesulfonamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
B0028-25G B0028-500G
TCIAB0028-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB0028-25G TCIAB0028-500G
Benzenesulfonamide ≥98.0% (sur base azote total)
Benzenesulfonamide
Formule: C₆H₇NO₂S
MW: 157,19 g/mol
Point de fusion: 149…152 °C
Numéro MDL: MFCD00007930
Numéro CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ccd4216e30fd98811217ce8a54b1a2a0d1842c7&vid=7ccd4216e30fd98811217ce8a54b1a2a0d1842c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 151.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité