ω-Bromo-4-cyanoacétophénone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, Bromomethyl p-cyanophenyl ketone, 2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 4-Cyanophenacyl bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
C1348-25G C1348-5G
TCIAC1348-25GEA 95.7 EUR InStock
TCIAC1348-25G TCIAC1348-5G
ω-Bromo-4-cyanoacétophénone ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
ω-Bromo-4-cyanoacétophénone
Formule: C₉H₆BrNO
MW: 224,06 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 92…94 °C
Numéro MDL: MFCD00052931
Numéro CAS: 20099-89-2
ONU: 2923
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08195a7c89798206ee29e7c4a57be9485a00d251&vid=08195a7c89798206ee29e7c4a57be9485a00d251&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 92.0 to 94.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité