2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Amino-3,5-dibromotoluene, 2,6-Dibromo-4-methylaniline
D3577-25G D3577-5G
TCIAD3577-25GEA 138 EUR InStock
TCIAD3577-25G TCIAD3577-5G
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98.0% (par GC)
2,6-Dibromo-p-toluidine
Formule: C₇H₇Br₂N
MW: 264,95 g/mol
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00007641
Numéro CAS: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité