2',6'-Dichloro-3'-fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2750-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD2750-25G TCIAD2750-5G
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacétophénone ≥97.0% (par GC)
2',6'-Dichloro-3'-fluoroacétophénone
Formule: C₈H₅Cl₂FO
MW: 207,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093760
Numéro CAS: 290835-85-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/76/28979876.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité