4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0261-25G H0261-100G
TCIAH0261-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAH0261-25G TCIAH0261-100G
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Hydroxy-3'-méthoxyacétophénone
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 300°C
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00008747
Numéro CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 14,00741
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03b486da5a9d3b23478de4470c73dee7f81015e0&vid=03b486da5a9d3b23478de4470c73dee7f81015e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Solubility in Methanol faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité