Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Phényl-1,2-propanedione ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1-Phénylpropane-1,2-dione

TCIAP0210-10GEA 95.7 EUR InStock
TCIAP0210-10G
1-Phényl-1,2-propanedione ≥97.0% (par GC)
1-Phényl-1,2-propanedione


Formule: C₆H₅C(O)C(O)CH₃
MW: 148,16 g/mol
Point d'ébullition: 217°C
Point de fusion: Max. 20 °C
Numéro MDL: MFCD00008755
Numéro CAS: 579-07-7
ONU: 1224
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/39/3002539.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité