Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Acétoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acétate de 4-acétylphényleAcétate de p-acétylphényle

TCIAA1997-25GEA 34.1 EUR InStock
TCIAA1997-25G
4'-Acétoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Acétoxyacétophénone


Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 170°C
Numéro MDL: MFCD00017229
Numéro CAS: 13031-43-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/28930138.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité