5'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)ethanone
F0318-25G F0318-5G
TCIAF0318-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAF0318-25G TCIAF0318-5G
5'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
5'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: 56 °C
Numéro MDL: MFCD00011668
Numéro CAS: 394-32-1
EINECS: 206-893-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6942d3f2fa13fda7eed9d34bc426cc854cef4e95&vid=6942d3f2fa13fda7eed9d34bc426cc854cef4e95&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité