4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0723-25G F0723-5G
TCIAF0723-25GEA 215 EUR InStock
TCIAF0723-25G TCIAF0723-5G
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone ≥97.0% (par GC)
4'-Fluoro-2-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143203
Numéro CAS: 1481-27-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6193a715028c5e66899386783e03f63f62cd2146&vid=6193a715028c5e66899386783e03f63f62cd2146&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité