2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methoxy-3-nitrobenzotrifluoride, 1-Methoxy-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
T1042-25G T1042-5G
TCIAT1042-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAT1042-25G TCIAT1042-5G
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole
2-Nitro-4-(trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₆F₃NO₃
MW: 221,14 g/mol
Point d'ébullition: 90 - 95 °C (0,5 -rr)
Point de fusion: 47 °C
Numéro MDL: MFCD00007099
Numéro CAS: 394-25-2
EINECS: 206-891-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70652751841d1c2379856d76ec7f4841fdddc604&vid=70652751841d1c2379856d76ec7f4841fdddc604&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité