1,1-Diméthoxy-2-phényléthane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
P1161-25ML P1161-500ML
TCIAP1161-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAP1161-25ML TCIAP1161-500ML
1,1-Diméthoxy-2-phényléthane ≥97.0% (par GC)
1,1-Diméthoxy-2-phényléthane
Formule: C₆H₅CH₂CH(OCH₃)₂
MW: 166,22 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: 62…64 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00008487
Numéro CAS: 101-48-4
EINECS: 202-945-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeeed1a5d34f5d81398d53716f1a83b29d7f1b59&vid=eeeed1a5d34f5d81398d53716f1a83b29d7f1b59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité