α,α-Diméthoxytoluene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1197-25ML B1197-500ML B1197-100ML
TCIAB1197-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1197-25ML TCIAB1197-500ML TCIAB1197-100ML
α,α-Diméthoxytoluene ≥98.0% (par GC)
α,α-Diméthoxytoluene
Formule: C₉H₁₂O₂
Point d'ébullition: 196°C
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00008491
Numéro CAS: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d130e3358305536e7669d4b7650c7727a52fb32&vid=5d130e3358305536e7669d4b7650c7727a52fb32&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité