5-Phénylpentane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1325-25G P1325-5G
TCIAP1325-25GEA 477 EUR InStock
TCIAP1325-25G TCIAP1325-5G
5-Phénylpentane-1-ol ≥98.0% (par GC)
5-Phénylpentane-1-ol
Formule: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂CH₂CH₂OH
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 152°C
Densité: 0,975 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002979
Numéro CAS: 10521-91-2
EINECS: 234-064-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e66772f72075e819fb45c56ada4b51a06c1ebc57&vid=e66772f72075e819fb45c56ada4b51a06c1ebc57&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité