4-Heptylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0615-25G H0615-5G
TCIAH0615-25GEA 206 EUR InStock
TCIAH0615-25G TCIAH0615-5G
4-Heptylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Heptylphénol
Formule: C₁₃H₂₀O
Point d'ébullition: 298 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 26…28 °C
Densité: 0,939 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041751
Numéro CAS: 1987-50-4
EINECS: 217-862-0
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdf21c3584b48d1eb21049d41105ec32f826c879&vid=cdf21c3584b48d1eb21049d41105ec32f826c879&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité