4-Hexylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
H0611-25G H0611-5G
TCIAH0611-25GEA 223 EUR InStock
TCIAH0611-25G TCIAH0611-5G
4-Hexylphénol ≥98.0% (par GC)
4-Hexylphénol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (0,01 -rr)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 0,9628 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051313
Numéro CAS: 2446-69-7
EINECS: 219-501-2
ONU: 2430
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité