Chloramine T (sel de sodium) trihydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
C0076-25G C0076-500G
TCIAC0076-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0076-25G TCIAC0076-500G
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chloramine T (sel de sodium) trihydraté
Formule: CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O
MW: 281,69 g/mol
Point de fusion: 167…170 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000522
Numéro CAS: 7080-50-4
EINECS: 204-854-7
ONU: 3263
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bbfea58c9e6644d36e9f0b5490be1d2fae42a0c&vid=8bbfea58c9e6644d36e9f0b5490be1d2fae42a0c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
pH 9.0 to 11.0 (50g/L, 25 deg-C)
Substances darkend by H2SO4 to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité