4'-Cyclohexylacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1217-25G C1217-5G
TCIAC1217-25GEA 130 EUR InStock
TCIAC1217-25G TCIAC1217-5G
4'-Cyclohexylacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Cyclohexylacétophénone
Formule: C₁₄H₁₈O
MW: 202,3 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: 65…67 °C
Numéro MDL: MFCD00001453
Numéro CAS: 18594-05-3
EINECS: 242-432-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203ea8b1ce8a5f29077481d546122be3c688d724&vid=203ea8b1ce8a5f29077481d546122be3c688d724&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 70.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité