Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Clorofene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAB0812-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAB0812-25G
Clorofene ≥97.0% (par GC)
Clorofene


Formule: C₁₃H₁₁ClO
MW: 218,68 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00020140
Numéro CAS: 120-32-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02407
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/22/28932722.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité