Diphénylacétonitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Diphenylacetonitrile
D0261-25G D0261-500G
TCIAD0261-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0261-25G TCIAD0261-500G
Diphénylacétonitrile ≥99.0% (par GC)
Diphénylacétonitrile
Formule: (C₆H₅)₂CHCN
MW: 193,25 g/mol
Point d'ébullition: 181 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 71…74 °C
Densité: 1,182 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001862
Numéro CAS: 86-29-3
EINECS: 201-662-5
Merck Index: 14,03316
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94032d94a87ac21acdf5e0d07b286cab07800d49&vid=94032d94a87ac21acdf5e0d07b286cab07800d49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 73.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité