2,2,2-Triphénylacétophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1207-25G T1207-5G
TCIAT1207-25GEA 106 EUR InStock
TCIAT1207-25G TCIAT1207-5G
2,2,2-Triphénylacétophénone ≥99.0% (par GC)
2,2,2-Triphénylacétophénone
Formule: C₂₆H₂₀O
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 178 °C
Numéro MDL: MFCD00004762
Numéro CAS: 466-37-5
EINECS: 207-375-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité