4'-Phénylacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1025-25G A1025-250G
TCIAA1025-25GEA 22 EUR InStock
TCIAA1025-25G TCIAA1025-250G
4'-Phénylacétophénone ≥98.0% (par GC)
4'-Phenylacetophenone
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Point de fusion: 118…121 °C
Densité: 1,251 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00008749
Numéro CAS: 92-91-1
EINECS: 202-202-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25722b7e00f16371c69e2b9c05e2cf110fedc583&vid=25722b7e00f16371c69e2b9c05e2cf110fedc583&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 124.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité