4'-Isopropylacétophénone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: p-Isopropylacetophenone, 4-Isopropylacetophenone
I0570-25ML I0570-5ML
TCIAI0570-25MLEA 180 EUR InStock
TCIAI0570-25ML TCIAI0570-5ML
4'-Isopropylacétophénone ≥95.0% (par GC)
4'-Isopropylacétophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 238°C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00048297
Numéro CAS: 645-13-6
EINECS: 211-433-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=889c0bec97ae0a3d93305cf88af1c12345331359&vid=889c0bec97ae0a3d93305cf88af1c12345331359&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité