4'-Éthylacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Ethylacetophenone, p-Ethylacetophenone
E0318-25ML E0318-500ML
TCIAE0318-25MLEA 38.5 EUR InStock
TCIAE0318-25ML TCIAE0318-500ML
4'-Éthylacétophénone ≥97.0% (par GC)
4'-Éthylacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 239°C
Densité: 0,9719 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00009262
Numéro CAS: 937-30-4
EINECS: 213-326-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c981b5a59c6fe25059d1f09b1cb819e6c09a82ad&vid=c981b5a59c6fe25059d1f09b1cb819e6c09a82ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité