Disoprofol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2,6-Bisisopropylphénol2,6-Diisopropylphénol
TCIAD0617-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD0617-25G TCIAD0617-500G
Disoprofol ≥98.0% (par GC)
Disoprofol
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,27 g/mol
Point de fusion: 18 °C
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD00008885
Numéro CAS: 2078-54-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07834
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/54/32/28975432.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité