6-tert-Butyl-o-crésol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(tert-Butyl)-6-methylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol
B0728-25G B0728-500G
TCIAB0728-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0728-25G TCIAB0728-500G
6-tert-Butyl-o-crésol ≥99.0% (par GC)
6-tert-Butyl-o-crésol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164.25
Point d'ébullition: 227
Densité: 0.967
Numéro MDL: MFCD00002239
Numéro CAS: 2219-82-1
EINECS: 218-734-7
ONU: 2430
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=63a8e3aca2917e7627c6b7f29cd70543ade20691&vid=63a8e3aca2917e7627c6b7f29cd70543ade20691&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 25 g TCIAB0728-25G
Flacon verre pour solides 500 g TCIAB0728-500G
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité