6-tert-Butyl-m-crésol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0718-25G B0718-500G
TCIAB0718-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB0718-25G TCIAB0718-500G
6-tert-Butyl-m-crésol ≥97.0% (par GC)
6-tert-Butyl-m-crésol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 244°C
Point de fusion: 20…23 °C
Densité: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002308
Numéro CAS: 88-60-8
EINECS: 201-842-3
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d5a7e37242163383e8f4d4ef0c039a1cc783dcf&vid=6d5a7e37242163383e8f4d4ef0c039a1cc783dcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité