2-tert-Butyl-p-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAB0910-500GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB0910-500G TCIAB0910-25G
2-tert-Butyl-p-crésol ≥98.0% (par GC)
2-tert-Butyl-p-crésol
Formule: C₁₁H₁₆O
MW: 164,25 g/mol
Point de fusion: 49…52 °C
Numéro MDL: MFCD00002381
Numéro CAS: 2409-55-4
ONU: 2430
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/93/28932793.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité