4-Iodobiphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
I0785-25G I0785-5G
TCIAI0785-25GEA 151 EUR InStock
TCIAI0785-25G TCIAI0785-5G
4-Iodobiphényle ≥97.0% (par GC)
4-Iodobiphényle
Formule: C₁₂H₉I
MW: 280,11 g/mol
Point d'ébullition: 320°C
Point de fusion: 112 °C
Densité: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019028
Numéro CAS: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=406fb624f210570163b86a61303e19ed381a792e&vid=406fb624f210570163b86a61303e19ed381a792e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité