4-Méthoxybiphényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM0944-5GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0944-5G TCIAM0944-25G
4-Méthoxybiphényle ≥99.0% (par GC)
4-Méthoxybiphényle
Formule: C₁₃H₁₂O
MW: 184,24 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Numéro MDL: MFCD00014897
Numéro CAS: 613-37-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/45/04/28974504.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité