Tétrachloro-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
T0061-25G T0061-500G
TCIAT0061-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0061-25G TCIAT0061-500G
Tétrachloro-p-benzoquinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Tétrachloro-p-benzoquinone
Formule: C₆Cl₄O₂
MW: 245,88 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 297°C
Densité: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001594
Numéro CAS: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&vid=281ea4ae1f78d014fdf3e547a722e53f62829cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité