Tétrafluoro-p-benzoquinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tetrafluoroquinone, 2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, Tetrafluoro-1,4-benzoquinone, p-Fluoranil, 4-Fluoranil
T0790-1G T0790-5G
TCIAT0790-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAT0790-1G TCIAT0790-5G
Tétrafluoro-p-benzoquinone ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Tétrafluoro-p-benzoquinone
Formule: C₆F₄O₂
MW: 180,06 g/mol
Point d'ébullition: 133 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00001592
Numéro CAS: 527-21-9
EINECS: 208-411-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2afd389cb437f9c72827b973bcc583edb2d05bf0&vid=2afd389cb437f9c72827b973bcc583edb2d05bf0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité