1,2-Époxycyclohexane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
O0071-25ML O0071-500ML O0071-100ML
TCIAO0071-25MLEA 20.9 EUR InStock
TCIAO0071-25ML TCIAO0071-500ML TCIAO0071-100ML
1,2-Époxycyclohexane ≥98.0% (par GC)
1,2-Époxycyclohexane
Formule: C₆H₁₀O
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: –27 °C
Densité: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 27°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005162
Numéro CAS: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&vid=9e40dccf40de83b71fcc76048d7e126ab99fc520&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité