Cyclopropanecarbonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0997-25ML C0997-5ML
TCIAC0997-25MLEA 62.7 EUR InStock
TCIAC0997-25ML TCIAC0997-5ML
Cyclopropanecarbonitrile ≥97.0% (par GC)
Cyclopropanecarbonitrile
Formule: C₄H₅N
MW: 67,09 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Point de fusion: –25 °C
Densité: 0,911 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40°C
Numéro MDL: MFCD00001269
Numéro CAS: 5500-21-0
EINECS: 226-836-8
ONU: 3275
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f757ad091c1a28684103735b9fe684d31377fceb&vid=f757ad091c1a28684103735b9fe684d31377fceb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité