Cyclohexanone-oxime ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0490-25G C0490-500G
TCIAC0490-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0490-25G TCIAC0490-500G
Cyclohexanone-oxime ≥98.0% (par GC)
Cyclohexanone-oxime
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 88…90 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001660
Numéro CAS: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97c40d9f54f3ee927f01c1c021cc863e9d8429af&vid=97c40d9f54f3ee927f01c1c021cc863e9d8429af&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité