3-Cyclohexylpropane-1-ol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1166-25ML C1166-5ML C1166-100ML
TCIAC1166-25MLEA 80.3 EUR InStock
TCIAC1166-25ML TCIAC1166-5ML TCIAC1166-100ML
3-Cyclohexylpropane-1-ol ≥99.0% (par GC)
3-Cyclohexylpropane-1-ol
Formule: C₉H₁₈O
MW: 142,24 g/mol
Point d'ébullition: 223°C
Point de fusion: –60 °C
Densité: 0,9259 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00001528
Numéro CAS: 1124-63-6
EINECS: 214-401-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18e29c3db596f1a7a32be4cc5731ec32f3e4fb25&vid=18e29c3db596f1a7a32be4cc5731ec32f3e4fb25&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité