Isophorone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
I0151-25ML I0151-500ML
TCIAI0151-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0151-25ML TCIAI0151-500ML
Isophorone ≥97.0% (par GC)
Isophorone
Formule: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: –8°C
Densité: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 84°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001584
Numéro CAS: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 14,05196
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb9ebd2af76bd750949ebffdcc737e3b6eef2ee2&vid=cb9ebd2af76bd750949ebffdcc737e3b6eef2ee2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité