1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M2169-1G M2169-5G
TCIAM2169-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAM2169-1G TCIAM2169-5G
1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(2-Méthoxyéthyl)pipérazine
Formule: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Numéro MDL: MFCD00191214
Numéro CAS: 13484-40-7
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e7433556d13df424ebdc470c86ddcf4f4ca8e3ac&vid=e7433556d13df424ebdc470c86ddcf4f4ca8e3ac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité