1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0812-25G P0812-500G P0812-100G
TCIAP0812-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0812-25G TCIAP0812-500G TCIAP0812-100G
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine ≥99.0% (par GC)
1-(2-Hydroxyéthyl)pipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂O
Point d'ébullition: 246°C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,0595 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 124°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005970
Numéro CAS: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&vid=f9fd9fef9d92b9dc9516b8c9b29fbed1f05df611&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité