1-(4-Nitrophényl)pipérazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0694-25G N0694-5G
TCIAN0694-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAN0694-25G TCIAN0694-5G
1-(4-Nitrophényl)pipérazine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(4-Nitrophényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Point de fusion: 136.85 °C
Numéro MDL: MFCD00005961
Numéro CAS: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6955a6e9d9ca8f3166efb1eb0a22819c9d0f8a0a&vid=6955a6e9d9ca8f3166efb1eb0a22819c9d0f8a0a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité