1-(3-Méthoxyphényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M2135-25G M2135-5G
TCIAM2135-25GEA 227 EUR InStock
TCIAM2135-25G TCIAM2135-5G
1-(3-Méthoxyphényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(3-Méthoxyphényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₆N₂O
MW: 192,26 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Densité: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00040733
Numéro CAS: 16015-71-7
EINECS: 240-154-8
ONU: 3267
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b2b81a07ff60e0c4553a03b146d79e20735ec1a&vid=2b2b81a07ff60e0c4553a03b146d79e20735ec1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité